Learn More
Techsit™ Tabouret assis-debout Smartsit
Description
- Tabouret assis-debout unique - réglage de hauteur du bout des doigts.
- Mouvement pivotant et de balancement pour une position ergonomique idéale.
- Siège en vinyle antimicrobien noir.
- Cadre entièrement encastré, facile à nettoyer
- 5 ans de garantie.
- Capacité de poids de 150 kg
- Adapté à une salle blanche de classe 5
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Réglable (hauteur) | Oui |
| Certifications/Conformité | Cleanroom Class 5 |
| Matériau de la monture | Plastic, Steel |
| Capacité de charge (métrique) | 150 kg |
| Hauteur de siège | 590 à 830 mm |
| Garniture | Vinyl |
| Garantie | 5 Year |
| Poids (métrique) | 8 kg |
| Largeur (métrique) | 440 mm |
| Afficher plus |