Learn More
R&D Systems™ SMER 3
Code produit 18035012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18035012 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18035012 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4375/10
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of E3 ubiquitin ligase
Selective inhibitor of a yeast SCF family E3 ubiquitin ligase (SCFMet30) in vitro and in vivo. Induces the expression of MET genes; blocks cell proliferation. Enhancer of rapamycin (Cat. No. 1292).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67200-34-4
Formule moléculaire C11H4N4O2
Spécification
Nom chimique ou matériau SMER 3
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 224.18
Pureté >98%
Poids moléculaire 224.18