Learn More
Lonza™ SmGM™ - 2 Milieu de croissance des cellules musculaires lisses-2 SingleQuots™ Suppléments et facteurs de croissance
Description
- Vendu séparément SingleQuot™ kit pour supplémenter le milieu de base.
- Une partie du SmGM complet™ -2 Milieu de croissance des cellules musculaires lisses BulletKit™ (numéro de catalogue CC-3182), qui se compose d'un milieu de base et de suppléments emballés ensemble.
- Développé pour le maintien et l'expansion des cellules musculaires lisses humaines provenant de divers tissus, notamment cardiaques, respiratoires, prostatiques et autres.
- Utilisé également pour favoriser le maintien des cellules intestinales.
- Comprend les produits suivants :
- 1 flacon à bouchon lilas contenant 0,50 mL d'insuline
- 1 flacon à bouchon gris contenant 1,00 mL de hFGF-B
- 1 flacon à bouchon rouge contenant 0,50 mL de GA-1000
- 1 flacon de FBS 25,00 mL
- 1 flacon à bouchon vert contenant 0,50 mL d'hEGF
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellule musculaire lisse |
| Type de produit | Suppléments et facteurs de croissance |
| Quantité | 1 ml de hFGF-B, 25 ml de FBS, 0,5 ml d’insuline, hEGF et GA-1000 |
| Contenu et stockage | Insuline, hFGF-B, GA-1000, FBS, hEGF |