Learn More
Bel-Art™ Grattoirs lisses résistants aux produits chimiques
Code produit 10696731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
25 cm
91 cm
183 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la poignée Conditionnement
10696731 91 cm 1 pièce
10369740 25 cm 1 pièce
10359790 183 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10696731 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F368310001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.71€
    164.49€ / 1 pièces
    Économisez 8.22€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Grattoirs lisses et résistants aux produits chimiques, utiles pour enlever les résidus des filtres et nettoyer les conteneurs. Utilisé également pour mélanger et répartir des solides dans des fluides ou pour étaler des pâtes sur de grandes surfaces.
  • PEBD souple approuvé par la FDA
  • Le tranchant s'affine de 9,5 mm jusqu'au biseau.
  • L'extrémité supérieure se prolonge dans une tige hexagonale de 35 mm de large.
Spécification
Type de produit Grattoir
Autoclavable Non autoclavable
Couleur blanc
Dimensions (L x l) 15,2 x 12,7 cm
À utiliser avec (application) Raclage, étalement, agitation ou élimination des résidus
Longueur (métrique) de la poignée 91 cm
Matériau PEBD (qualité FDA)