Learn More
Gibco™ Smooth Muscle Differentiation Supplement (SMDS)
Code produit 10276293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10276293 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10276293 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur S0085
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Supplément pour différenciation des muscles lisses (SMDS)
Une solution stérile concentrée (100 fois) destinée à être utilisée avec le milieu 231 pour améliorer la différenciation des cellules musculaires lisses humaines. Chaque flacon de 5 ml de SMDS contient la quantité correcte de supplément de différenciation pour un flacon de 500 ml de milieu 231. Lorsqu’un flacon de 500 ml de milieu de culture est supplémenté au SMDS, les concentrations finales des composants dans ce milieu supplémenté sont les suivantes :
  • sérum de veau fœtal, 1 % v/v
  • héparine, 30 μg/ml
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Moins 20 degrés C
    Type de cellule Cellules musculaires lisses
    Concentration 100 X
    Forme Liquide
    Type de produit Supplément de différenciation
    Stérilité Stérile
    À utiliser avec (application) Différenciation cellulaire
    Gamme de produits Cascade Biologics
    Quantité 5 ml
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Espèces Humaine