Description
Une solution stérile concentrée (20X) destinée à être utilisée avec le milieu 231 pour mettre en culture des cellules musculaires lisses humaines. Chaque flacon de 25 ml de SMGS contient tous les facteurs de croissance, les hormones et les extraits tissulaires requis pour la culture des cellules musculaires lisses humaines. Il s’agit de la quantité appropriée de supplément pour un flacon de 500 ml de milieu basal 231.
Lorsqu’un flacon de 500 ml de milieu de culture est supplémenté au SMGS, les concentrations finales des composants dans ce milieu supplémenté sont les suivantes :
Sérum de veau fœtal (4,9% v / v)
Facteur de croissance de fibroblastes basales humaines (2 ng / ml)
Facteur de croissance épidermique humain (0,5 ng / ml)
Héparine (5 ng / ml)
Facteur de croissance I humain recombinant apparenté à l’insuline (2 μg / ml)
BSA (0,2 μg / ml)
Lorsqu’un flacon de 500 ml de milieu de culture est supplémenté au SMGS, les concentrations finales des composants dans ce milieu supplémenté sont les suivantes :
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5 et -20°C). |
| Type de cellule | Cellules musculaires lisses |
| Concentration | 20X |
| Type de produit | Supplément de croissance |
| Stérilité | Stérile |
| Gamme de produits | Cascade Biologics |
| Quantité | 25 ml |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Espèces | Humaine |