Learn More
BRAND™ Microplaque à fond plat - Inserts à paroi polie, traitée par cellGrade Plus, à 24 puits
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Pour la culture manuelle et automatisée de cellules et de tissus
- Se compose de deux plaques de culture cellulaire différentes et de deux versions d’inserts de culture cellulaire qui peuvent également être combinés
Spécification
Spécification
| Couvercle | Sans couvercle |
| Membrane | PET |
| Description | À paroi lisse |
| Conditionnement | 48/Bte |
| Porosité | 8 μm |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Insert |
| À utiliser avec (équipement) | Microplaques BRANDplates™ à 6 puits |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 24 |
| Afficher plus |