Learn More
Gilac™ Poignée en bois lisse
Code produit 17988501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17988501 Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17988501 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G020010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.10€
    3.90€ / 1 pièces
    Économisez 2.20€
    36% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Le manche en bois lisse de 24 mm de diamètre est spécial pour la boulangerie et la pâtisserie.
  • Spécial pour la boulangerie et la pâtisserie.
Spécification
Type de produit Manche de balai
Code couleur orange
Couleur Orange
Stérilité Non stériles
Autoclavable Non autoclavable
Color-coded Oui
Matériau En bois
Diamètre (métrique) 24 mm