Learn More
Smurf1-IN-A01, MedChemExpress
Code produit 16490687
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490687 50 mg
16473046 25 mg
16425276 100 mg
16424368 10 mg
16407087 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16490687 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY110195
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Smurf1-IN-A01 (A01) is an ubiquitin ligase Smad ubiquitination regulatory factor-1 (Smurf1) inhibitor with a kd of 3.664 nM, which increases BMP-2 responsiveness by inhibiting Smurf1-mediated Smad1/5 degradation.
Smurf1-IN-A01 (A01) is an ubiquitin ligase Smad ubiquitination regulatory factor-1 (Smurf1) inhibitor with a kd of 3.664 nM, which increases BMP-2 responsiveness by inhibiting Smurf1-mediated Smad1/5 degradation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Smurf1-IN-A01
CAS 1007647-73-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H20ClF3N4O3S
Quantité 50 mg
Synonyme A01
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (121.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(C(F)(F)F)=C(Cl)C=C1)(N2CCN(C(C3=CC=C(N4C(C)=CC=N4)C=C3)=O)CC2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 512.93
Poids de la formule 512.93
Pourcentage de pureté 99.58%
Qualité Research
Forme physique Solid