Learn More
behr Labor-Technik™ Station de travail d’extraction SMX 100 Soxhlet
Code produit 10395052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10395052 30 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10395052 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00218423
 Article restreint
Expédition estimée: 11-03-2027
Station de travail complète pour les échantillons de 6 30 ml utilisant la méthode d’extraction Soxhlet pour la détermination de la graisse libre dans les denrées alimentaires.
  • Satisfait aux exigences les plus variées d’utilisation quotidienne en laboratoire
  • Avec configuration linéaire des extracteurs individuels
  • Avec un tube siphon spécialement développé pour garantir l’uniformité de l’extraction dans toutes les positions d’échantillons
  • Fournis avec des robinets pour la vidange de solvant qui éliminent le besoin de distiller le solvant avant de le réutiliser
  • Aucun évaporateur rotatif n’est nécessaire
Spécification
Capacité (métrique) 30 mL
Description Unité d’extraction Soxhlet 6 positions
À utiliser avec (application) Détermination de la graisse libre dans les denrées alimentaires