Learn More
behr Labor-Technik™ Station de travail SMX30 Behrotest™ pour extraction Soxhlet
Code produit 10151992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10151992 30 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10151992 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00218422
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire pour système d’extraction Soxhlet.
  • Utilisé dans le procédé d’extraction par solvant
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’extraction Soxhlet
Type de produit Station de travail
Capacité (métrique) 30 mL
Comprend Six supports pour échantillon
À utiliser avec (application) Paillasse pour l’extraction de solvants