Learn More
Motic™ Microscopes stéréo SMZ 160
Code produit 17826011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Binoculaire
Trinoculaire
Type de base:
Support LED
Support simple
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tête Type de base Conditionnement
17826011 Binoculaire Support LED 1 pièce
17847285 Binoculaire Support simple 1 pièce
17860015 Trinoculaire Support LED 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17826011 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100201300171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    903.31€
    800.00€ / 1 pièces
    Économisez 103.31€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce microscope stéréo zoom possède une plage de zoom de 1:6,4 et un corps entièrement métallique avec un éclairage classique.
Le SMZ-160 est idéal à des fins éducatives dans les lycées et les universités, mais il est également parfait pour le contrôle qualité industriel.
  • Système optique à zoom Greenough
  • 45° tête de stéréomicroscope
  • Rapport de zoom 6:1
  • Réglage dioptrique : ±5
Spécification
Type de base Support LED
Pouvoir grossissant 10X
Types d’objectifs Objectifs auxiliaires (0,3X, 0,5X, 0,63X, 0,75X, 1,5X, 2X)
Type de tête Binoculaire
Type d’éclairage LED R2
Eyepiece WF 10X/20 mm
Distance d’utilisation 100 mm