Learn More
Motic™ Tête trinoculaire SMZ-160
Code produit 17857285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Trinoculaire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tête Conditionnement
17857285 Trinoculaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17857285 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101010100921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00€
    581.00€ / 1 pièces
    Économisez 56.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Cette tête trinoculaire est compatible avec le microscope SMZ-160.
  • Tête trinoculaire SMZ-160.
  • Comprend 2 oculaires 10x/20 mm.
Spécification
Comprend 2 embouts oculaires de 10 X/20 mm
Pouvoir grossissant 10X
Types d’objectifs Aucun
Champ de vision 20 mm
À utiliser avec (équipement) Solo cabeza, también necesita soporte y luz.
Garantie 5 ans
Modèle SMZ-160 (solo cabezal trinocular)
Type de tête Trinoculaire
Type d’éclairage Néant
À utiliser avec (application) Observation de l’échantillon en 3D
Eyepiece 10x/20 mm