Learn More
Motic™ Tête trinoculaire pour stéréomicroscope SMZ-171
Code produit 15126866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
7.5X à 50X
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Conditionnement
15126866 7.5X à 50X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15126866 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100200600761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00€
    868.00€ / 1 pièces
    Économisez 227.00€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Associée à sa gamme d’accessoires étendue, la tête trinoculaire Motic™ pour stéréomicroscope SMZ-171 est un instrument idéal pour les conditions exigeantes dans les domaines de routine et de la recherche.
  • À utiliser avec SMZ-171
  • Zoom Greenough, 7,5X à 50X
  • 2 oculaires grand champ 10x / 23 mm inclus
  • Fonction ESD (décharge électrostatique)
Spécification
Comprend Tête uniquement
Pouvoir grossissant 7.5X à 50X
Types d’objectifs Achromatique
Champ de vision 23 mm
À utiliser avec (équipement) Stéréomicroscope à zoom de la série SMZ-171
Portée du zoom Zoom 1:6,7
Garantie 5 années, mécanique et optique
Type de produit Tête trinoculaire pour SMZ-171
Modèle SMZ-171-TH
Type de tête Trinoculaire
Eyepiece WF10X/23 mm
Quantité 1 de chaque