Learn More
SN-38, MedChemExpress
Code produit 16486286
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486286 100 mg
16461096 200 mg
16401977 50 mg
16431696 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16486286 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13704
MedChemExpress SN-38 (NK012) is an active metabolite of the Topoisomerase I inhibitor Irinotecan. SN-38 (NK012) inhibits DNA and RNA synthesis with IC50s of 0.077 and 1.3 μM, respectively.
SN-38 (NK012) is an active metabolite of the Topoisomerase I inhibitor Irinotecan. SN-38 (NK012) inhibits DNA and RNA synthesis with IC50s of 0.077 and 1.3 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau SN-38
CAS 86639-52-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H20N2O5
Quantité 100 mg
Synonyme NK012
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (63.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=C(CC)C5=CC(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 392.4
Poids de la formule 392.4
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death