Learn More
SN-38, TRC
Code produit 30010980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010980 250 mg 250mg
30004004 50 mg 50mg
30007318 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010980 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS589950250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86639-52-3
Formule moléculaire C22 H20 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 392.4
Synonyme 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4,11-diethyl-4,9-dihydroxy-, (4S)-, (S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-Hydroxy-7-ethylcamptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxy-20(S)-camptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin, (4S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 11-Ethyl-9-hydroxycamptothecin, SN-38
Nom IUPAC (S)-4,11-Diéthyle-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4' :6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
SMILES CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(O)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H20N2O5/c1-3-12-13-7-11(25)5-6-17(13)23-19-14(12)9-24-18(19)8-16-15(20(24)26)10-29-21(27)22(16,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1
Poids de la formule 392.1372
Pourcentage de pureté >95%