Learn More
sn-Glycérol 3-Phosphate Bis(cyclohexylammonium) Sel, TRC
Code produit 30006080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
10mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006080 250 mg 250mg
30012833 10 mg 10mg
30005269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006080 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG601590250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29849-82-9
Formule moléculaire C15H35N2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 370.42
Synonyme (R)-1,2,3-Propanetriol 1-(Dihydrogen phosphate) compd. with cyclohexanamine, D-Glycerol 1-(Dihydrogen phosphate) compd. with cyclohexylamine, sn-Glycerol-3-phosphate Dicyclohexylammonium Salt
Nom IUPAC cyclohexanamine ; [(2R)-2,3-dihydroxypropyl] dihydrogène phosphate
SMILES NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@@H](O)COP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau sn-Glycerol 3-Phosphate Bis(cyclohexylammonium) Salt
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/2C6H13N.C3H9O6P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h2*6H,1-5,7H2;3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t;;3-/m..1/s1
Poids de la formule 370.2233