Learn More
SN/T 3147-2012 Mélange de phtalates 567 1000-5000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323058
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30323058 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323058 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000567ME
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers)∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethoxyethyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-4-methyl-2-pentyl ester∣Phthalic acid, bis-allyl ester∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester∣Phthalic acid, bis-hexyl ester∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester∣Phthalic acid, bis-iso-pentyl ester∣Phthalic acid, bis-isopropylester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Phthalic acid, bis-methylglycol ester∣Phthalic acid, bis-nonyl ester∣Phthalic acid, bis-n-pentyl ester∣Phthalic acid, bis-phenyl ester∣Phthalic acid, bis-propyl ester∣Phthalic acid,bis-butoxyethyl ester∣Phthalic acid,bis-n-heptyl ester
CAS 84-74-2, 84-66-2, 68515-48-0, 117-84-0, 85-68-7, 605-54-9
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Dibutyl phthalate 1000 μg/mL∣Diethyl phthalate 1000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 1000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethoxyethyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-4-methyl-2-pentyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-allyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-hexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-pentyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isopropylester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methylglycol ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-nonyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-n-pentyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-phenyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-propyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid,bis-butoxyethyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid,bis-n-heptyl ester 1000 μg/mL∣Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers) 5000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester 5000 μg/mL