Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure de dialyse SnakeSkin™
Code produit 10781755 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
Dia. int. de 16 mm
Dia. int. de 22 mm
Dia. int. de 35 mm
Sans objet
MWCO:
10 kDa
3,5 kDa
7 kDa
Sans objet
Type de produit:
Accessoire, tubulure
Tubes
Tubulure
Conditionnement:
1 pièce
10.50m
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) MWCO Type de produit Conditionnement
10781755 Dia. int. de 22 mm 10 kDa Tubulure 1 pièce
11532541 Dia. int. de 16 mm 3,5 kDa Tubulure 1 pièce
11874554 Dia. int. de 16 mm 10 kDa Tubulure 1 pièce
10005743 Dia. int. de 22 mm 3,5 kDa Tubulure 10.50m
10311114 Dia. int. de 22 mm 7 kDa Tubes 1 pièce
11552541 Dia. int. de 35 mm 3,5 kDa Tubulure 1 pièce
11562541 Dia. int. de 35 mm 10 kDa Tubulure 1 pièce
10341444 Sans objet Sans objet Accessoire, tubulure 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10781755 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 68100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    213.65€ / 1 pièces
    Économisez 53.35€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez le dessalage et l’échange de tampons pour des échantillons de 10 à 100 ml avec cette forme prête à l’emploi de tube à membrane de dialyse traditionnel à seuil de rétention des molécules (MWCO) de 3 500, 7 000 et 10 000. Fermez solidement le tube de dialyse jusqu’à 50 mm de diamètre plat avec les pinces à dialyse SnakeSkin, solides et non flottantes.
La tubulure de dialyse SnakeSkin à seuil de rétention des molécules de 3 500, 7 000 et 10 000 est une tubulure à membrane de dialyse traditionnelle facile et prête à l’emploi qui permet le dessalage et l’échange de tampon pour des échantillons de 10 à 100 ml. Les clips de tubulure de dialyse SnakeSkin sont des bouchons robustes et non flottants recommandés pour une utilisation avec les tubulures de dialyse Snakeskin mais conviennent à toute tubulure de dialyse dont le diamètre du tube plat peut atteindre 50 mm.
Le format plissé et facile à ouvrir de la tubulure de dialyse Snakeskin a été développé pour simplifier la dialyse d’échantillons à grand volume. Pour l’utiliser, il suffit de retirer et de découper la longueur requise de tubulure, de replier une extrémité de la tubulure et d’appliquer un clip de dialyse pour la fermer, d’ajouter l’échantillon au niveau de l’extrémité ouverte et d’utiliser un deuxième clip pour fermer l’extrémité restante. Les attaches sont vendues séparément. En comparaison, de nombreuses membranes de tubulures de dialyse traditionnelles qui sont fournies comme des rouleaux secs et aplatis qui sont difficiles à ouvrir et nécessitent souvent d’être bien trempées avant de pouvoir être utilisées.
Le processus de pliage de membranes SnakeSkin ne modifie pas le seuil de rétention des molécules de la tubulure. De plus, les contaminants de faible poids moléculaire présents sont supprimés pendant le processus de dialyse. La tubulure de dialyse SnakeSkin est fabriquée à partir du même type de cellulose régénérée que la tubulure plate, de sorte qu’elle offre les mêmes performances de dialyse que la tubulure conventionnelle.
Caractéristiques de la tubulure de dialyse SnakeSkin :
• Pratique : tube prêt à l’emploi, plissé et pré-humidifié
• Récupération élevée : récupération de protéines supérieure à 90 %
• Rapidité : la dialyse est généralement effectuée en 4 à 6 heures
• Stabilité : compatible avec une variété de solutions de laboratoire, y compris les acides, les bases, les solvants hydrophobes et les alcools
Caractéristiques des pinces pour tubulure de dialyse SnakeSkin :
• Durable : composition en polyamide pour une longue durée de vie
• Loquet à queue d’aronde : empêche la perte d’échantillon
• Résistant à la chaleur : autoclavable jusqu’à 134°C
La tubulure de dialyse SnakeSkin, seuil de rétention des molécules de 3 500 ou 10 000, est composée de cellulose régénérée et se présente sous la forme d’un tube ouvert, plissé (télescopé). L’ensemble est fourni en bâtonnets de 20 cm contenant 35 pieds de tubulure de dialyse ayant un dia. int. circulaire de 16, 22 ou 35 mm. D’une capacité similaire de 10,5 mètres de tubulure à largeur plane à sec de 23 à 50 mm de diamètre, la tubulure de dialyse SnakeSkin hydratée peut contenir ∼2 à 10 ml d’échantillon par centimètre de longueur.
La tubulure de dialyse SnakeSkin, seuil de rétention des molécules de 7 000, est fournie en bâtonnets de 20 cm contenant 35 pieds de tubulure de dialyse ayant un dia. int. circulaire de 22 mm. D’une capacité équivalente à 10,5 mètres de tubulure à largeur plane à sec de 34 mm de diamètre, la tubulure de dialyse SnakeSkin hydratée peut contenir ∼3,7 ml d’échantillon par centimètre de longueur.
Caractéristiques de la tubulure à seuil de rétention des molécules de 3 500 :
• Types de membrane : cellulose régénérée
• Épaisseur nominale de la tubulure sèche : 0,9 à 1,2 mil (22 à 30 µm)
• Teneur en glycérol : traces
• Teneur en soufre : 0,1 à 0,15 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Caractéristiques de tubulure à seuil de rétention des molécules de 7 000 :
• Types de membrane : cellulose régénérée
• Épaisseur nominale de la tubulure sèche : 0,9 à 1,2 mil (22 à 30 µm)
• Teneur en glycérol : 13 %
• Teneur en soufre : 0,1 à 0,15 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Caractéristiques de la tubulure à seuil de rétention des molécules de 10 000 :
• Types de membrane : cellulose régénérée
• Épaisseur nominale de la tubulure sèche : 0,9 à 1,2 mil (22 à 30 µm)
• Teneur en glycérol : 21 %
• Teneur en soufre : 0,1 à 0,15 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Caractéristiques de clip de dialyse :
• Hauteur : 10 mm
• Largeur : 16 mm
• Longueur intérieure : 50 mm (largeur de bouchon maximale)
• Longueur extérieure : 66 mm (de bout en bout)
• Composition : dérivé de polyamide (Nylon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tubulure
Gamme de produits SnakeSkin
MWCO 10 kDa
Membrane Membrane en cellulose, dialyse
Matériau Cellulose
Format Tubing
Diamètre (métrique) Dia. int. de 22 mm
Cible de purification Échange de tampon, protéine
Suffisant pour Environ 19 ml par 5 cm de longueur (plus 2,5 cm à chaque extrémité pour le bouchon), permet 100 utilisations
Quantité 10,5 m
Contenu et stockage À la réception, conserver à température ambiante ou à 4°C. Conservez dans le tube d’emballage d’origine fermé pour empêcher le dessèchement, ce qui provoque des fissures ou des micro-trous dans la membrane. Pour de meilleurs résultats, maintenez la membrane hydratée en ajoutant occasionnellement 1 à 2 gouttes d’eau distillée dans le tube d’emballage.