Learn More
R&D Systems™ SNAP
Code produit 30001104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001104 50 mg 50mg
18045862 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001104 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0598/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.05€
    409.50€ / 50mg
    Économisez 45.55€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. A stable analog of endogenous S-nitroso compounds
A stable analog of endogenous S-nitroso compounds. A source of NO in vivo which unlike organic O-nitrates does not induce tolerance. Decomposes slowly in solution with a t½ of 37h.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79032-48-7
Formule moléculaire C7H12N2O4S
Spécification
Nom chimique ou matériau SNAP
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 220.24
Pureté >98%
Poids moléculaire 220.24