Learn More
Thermo Scientific Chemicals SNAP, 98 %
Code produit 16636912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16636912 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16636912 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J67204.F+
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 20mg
Description Vert
Contenu et stockage -30°C à -10°C
Doser 98 %
CAS 79032-48-7
Formule moléculaire C7H12N2O4S
Poids de la formule 220,25
Synonyme S-nitroso-N-acétyl-D,L-pénicillamine ;
Solubilité Soluble dans le DMSO à 20 mg/ml
Type de produit SNAP, 98 %
Forme Solide cristallin