Learn More
Brady™ Snap-On™ Couvercle de tuyau
Code produit 12799884 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
26 mm
284 mm
52 mm
Largeur (métrique):
200 mm
37 mm
402 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
12799884 52 mm 402 mm 1 pièce
12779884 26 mm 200 mm 1 pièce
12789884 284 mm 37 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12799884 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 275242
Expédition estimée: 21-12-2026
Snap-On™ Les marqueurs permettent de repérer rapidement et facilement les tuyaux rouillés, humides ou huileux. Le Snap-On™ Le cache-tuyau est un revêtement transparent en PVC sur lequel vous pouvez appliquer n'importe quel marqueur de nos gammes. Le résultat est que votre marqueur autocollant reste lisible et bien protégé.
  • Permet de garder vos marqueurs autocollants lisibles et bien protégés.
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux exigences de l’ANSI A13.1
Description Marqueurs pour tuyaux à clipser Brady
Couleur Transparente
Finition Brillant
Matériau Plastic (Plastique)
Type de produit Marqueur pour tuyaux
À utiliser avec (application) Marquage des tuyaux et des vannes
Étiquettes par feuille 1
Nb par paquet 1 de chaque
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -40 °F à +170 °F
Plage de températures (métrique) –40°C à +77°C
Épaisseur (impériale) 0,030 in
Épaisseur (métrique) 0,762 mm
Dimensions (L x l) 52 x 420 mm
Dimensions (L x l x H) 420 x 420 x 52 mm
Longueur (impériale) 16,54 in
Longueur (métrique) 52 mm
Largeur (impériale) 16,54 in
Largeur (métrique) 402 mm
Hauteur (impériale) 2,05 in
Hauteur (métrique) 52,00 mm
Alternate Part Number SNAP-ON-3-B817