Learn More
Beschreibung
Les flacons de chromatographie peuvent être distingués en fonction de la taille et de la finition (à visser, à sertir ou à clipser). Ils sont disponibles en verre transparent et ambré et avec ou sans zone d’écriture. Les tailles de flacons les plus courantes pour les flacons de chromatographie liquide sont de 12 x 32 mm et de 15 x 45 mm. Selon la ressource, les flacons de 12 x 32 mm seront également décrits comme des flacons de 1,5 ml, 1,8 ml ou 2,0 ml.
- Les flacons avec anneau à clipser ne nécessitent pas l’utilisation d’une pince à sertir ou d’un décapsuleur
- À utiliser en association avec des bouchons à clipser ou des joints en aluminium de 11 mm
- L’ouverture 40 % plus grande améliore l’accessibilité des échantillons et réduit les risques de dommages à l’aiguille de l’échantillonneur automatique
- Conditionnés dans des boîtes en PP inviolables et refermables pour une protection contre la contamination pendant le transport et le stockage
- Zone d’écriture en céramique blanche et marques de remplissage en option pour un étiquetage facile
- Recommandé pour les applications HPLC uniquement
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (5.1) |
| Volume (métrique) | 1,5 ml |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 0,9 mm |
| Taille du bouchon | ND11 |
| Marking Spot | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.