Learn More
DWK Life Sciences Flacon avec anneau à clipser
Code produit 16626862 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Concluant
Marking Spot:
No
Oui
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Marking Spot unitSize
16626862 Concluant Oui 100 pièces
16606862 Concluant No 100 pièces
16616862 Ambré No 100 pièces
16636862 Ambré Oui 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16626862 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 225675
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons avec anneau à clipser sont caractérisés par leur commodité : aucun sertissage / débouchage ou vissage n’est nécessaire pour les ouvrir et les fermer.
Les flacons de chromatographie peuvent être distingués en fonction de la taille et de la finition (à visser, à sertir ou à clipser). Ils sont disponibles en verre transparent et ambré et avec ou sans zone d’écriture. Les tailles de flacons les plus courantes pour les flacons de chromatographie liquide sont de 12 x 32 mm et de 15 x 45 mm. Selon la ressource, les flacons de 12 x 32 mm seront également décrits comme des flacons de 1,5 ml, 1,8 ml ou 2,0 ml.
  • Les flacons avec anneau à clipser ne nécessitent pas l’utilisation d’une pince à sertir ou d’un décapsuleur
  • À utiliser en association avec des bouchons à clipser ou des joints en aluminium de 11 mm
  • L’ouverture 40 % plus grande améliore l’accessibilité des échantillons et réduit les risques de dommages à l’aiguille de l’échantillonneur automatique
  • Conditionnés dans des boîtes en PP inviolables et refermables pour une protection contre la contamination pendant le transport et le stockage
  • Zone d’écriture en céramique blanche et marques de remplissage en option pour un étiquetage facile
  • Recommandé pour les applications HPLC uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre borosilicaté (5.1)
Volume (métrique) 1,5 ml
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 0,9 mm
Taille du bouchon ND11
Marking Spot Oui
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 32 mm