Learn More
Micronova™ Housse pour serpillière à tête plate irradiée SnapMop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 13107576 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Maille abrasive en polyester, Mousse d’uréthane, Polyester
Mousse d’uréthane, Polyester
Polyamide non tissé
Polyamide non tissé, Mousse d’uréthane, Polyester
Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, Polyester
Polyester, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane
Dimensions:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
5 x 9 po (12,5 x 23 cm)
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
24 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Dimensions Couleur unitSize
13107576 Polyamide non tissé, Mousse d’uréthane, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanc -
13147566 Mousse d’uréthane, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) Blanc 24 pièces
13127566 Mousse d’uréthane, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanc 24 pièces
12891856 Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Blanc 24 pièces
15561755 Maille abrasive en polyester, Mousse d’uréthane, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Blanc 24 pièces
13127576 Polyamide non tissé 5 x 9 po (12,5 x 23 cm) Blanc 24 pièces
15873491 Polyester, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanc 24 pièces
13187566 Polyamide non tissé, Mousse d’uréthane, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Blanc -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 13107576 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur MZSM62018IR
Requires
Structure QPSL-18 avec poignée STA ou QDSL-18 avec poignée SSU
Housses de balai à franges plates, irradiées, légères et à fixation rapide, avec intérieur en mousse d'uréthane, conçues pour un nettoyage et une désinfection efficaces en environnements aseptiques. ISO 5 à ISO 9.
Le Micronova Irradié SnapMop™ Les housses de balai à tête plate s'adaptent au modèle 360.° pivot SlimLine™ Adaptateur, qui peut être verrouillé à 180°° pour un nettoyage plus contrôlé. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé. Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface, du nettoyage du matériel à une grande salle de production.
  • Housses pour serpillières à franges à tête plate irradiées, à clipser
  • Attaches à clipser en acier inox
  • Les intérieurs en mousse d’uréthane de polyester sont entièrement intégrés à différents tissus
  • Disponibles dans une variété de tissus pour un nettoyage spécialisé
    • NovaPoly —Le polyester tricoté lisse à 100 % assure une excellente dispersion du désinfectant.
    • PolySorb— Polyester texturé 100 % pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • MegaTex —Le polyamide non tissé à 100 % est absorbant et possède une surface légèrement abrasive.
    • PolyMesh —100 % polyester avec une couche de maille pour une surface de frottement douce
  • Disponibles sans intérieur en mousse pour l’essuyage et la désinfection rapides
  • Disponibles en différentes longueurs pour s’adapter à la taille de la surface à nettoyer
    • Les housses de 9 in sont parfaites pour les passages et les espaces de taille réduite
    • Les housses de 14 et 18 in sont parfaites pour les sols, les murs et les plafonds
  • S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
  • L'articulation pivotante pivote à 360°.° mais peut être bloqué à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Irradiation aux rayons gamma pour les zones et équipements aseptiques
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavable
Spécification
Dimensions 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Type de produit Housses pour serpillères à franges
Code couleur Blanc
Type de tête Plat
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 18 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 45,7 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 12,7 cm
Largeur (impériale) 5 in
Résistant à Produits chimiques et désinfectants
Jetable Réutilisable
Quantité 24/boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) Adaptateurs de la série SlimLine en acier inoxydable QDSL, poignées à déconnexion rapide de la série SSU ou adaptateurs de la série SlimLine en plastique QPSL, poignées filetées de la série STA.
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Certifications/Conformité ISO Installation certifiée 9001 ; Certificat de traitement par irradiation ; Certificat de conformité
Color-coded Non
Matériau Polyamide non tissé, Mousse d’uréthane, Polyester