Learn More
Micronova™ Housse pour serpillière à tête plate irradiée SnapMop™
BIOPHARMA
Code produit 13127566 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Maille abrasive en polyester, Mousse d’uréthane, Polyester
Microfibre polyester tricotée, Polyester, Mousse d’uréthane
Mousse d’uréthane, Polyester
Polyamide non tissé, Mousse d’uréthane, Polyester
Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, Polyester
Polyester, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane
Dimensions:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35 x 12,5 cm (14 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
1152 pièces
24 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Dimensions Couleur Conditionnement
13127566 Mousse d’uréthane, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanc 24 pièces
13107576 Polyamide non tissé, Mousse d’uréthane, Polyester 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanc -
13147566 Mousse d’uréthane, Polyester 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) Blanc 24 pièces
12891856 Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Blanc 24 pièces
15561755 Maille abrasive en polyester, Mousse d’uréthane, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Blanc 24 pièces
15873491 Polyester, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanc 24 pièces
13187566 Polyamide non tissé, Mousse d’uréthane, Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Blanc -
32236949 Microfibre polyester tricotée, Polyester, Mousse d’uréthane 35 x 12,5 cm (14 x 5 in) Bleu 1152 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 13127566 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur MZSM5618IR
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Requires
Structure QPSL-18 avec poignée STA ou QDSL-18 avec poignée SSU
Housses de balai à franges plates, irradiées, légères et à fixation rapide, avec intérieur en mousse d'uréthane, conçues pour un nettoyage et une désinfection efficaces en environnements aseptiques. ISO 5 à ISO 9.
Le Micronova Irradié SnapMop™ Les housses de balai à tête plate s'adaptent au modèle 360.° pivot SlimLine™ Adaptateur, qui peut être verrouillé à 180°° pour un nettoyage plus contrôlé. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé. Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface, du nettoyage du matériel à une grande salle de production.
  • Housses pour serpillières à franges à tête plate irradiées, à clipser
  • Attaches à clipser en acier inox
  • Les intérieurs en mousse d’uréthane de polyester sont entièrement intégrés à différents tissus
  • Disponibles dans une variété de tissus pour un nettoyage spécialisé
    • NovaPoly —Le polyester tricoté lisse à 100 % assure une excellente dispersion du désinfectant.
    • PolySorb— Polyester texturé 100 % pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • MegaTex —Le polyamide non tissé à 100 % est absorbant et possède une surface légèrement abrasive.
    • PolyMesh —100 % polyester avec une couche de maille pour une surface de frottement douce
  • Disponibles sans intérieur en mousse pour l’essuyage et la désinfection rapides
  • Disponibles en différentes longueurs pour s’adapter à la taille de la surface à nettoyer
    • Les housses de 9 in sont parfaites pour les passages et les espaces de taille réduite
    • Les housses de 14 et 18 in sont parfaites pour les sols, les murs et les plafonds
  • S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
  • L'articulation pivotante pivote à 360°.° mais peut être bloqué à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Irradiation aux rayons gamma pour les zones et équipements aseptiques
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavable
Spécification
Dimensions 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Type de produit Housses pour serpillères à franges
Type de tête Plat
Modèle MZone SnapMop Couverture
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 18 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 45,7 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 12,7 cm
Largeur (impériale) 5 in
Résistant à Produits chimiques et désinfectants
Jetable Réutilisable
Quantité 24/boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) Adaptateurs de la série SlimLine en acier inoxydable QDSL, poignées à déconnexion rapide de la série SSU ou adaptateurs de la série SlimLine en plastique QPSL, poignées filetées de la série STA.
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Certifications/Conformité ISO Installation certifiée 9001 ; Niveau d'assurance de stérilité 10-6 par AAMI TIR33:2005; Certificat de traitement par irradiation ; Certificat de conformité
Color-coded Non
Matériau Mousse d’uréthane, Polyester
Code couleur Blanc