Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de sédiments de vivaneau
Code produit 17912032 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17912032 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17912032 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 5061A250
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'échantillonneur de sédiments Snapper est idéal pour prélever des échantillons de terre, de limon et de petites pierres dans divers environnements différents tels que les rivières, les lacs et les étangs.
  • Peut être utilisé avec des tiges télescopiques
  • Le mécanisme à ressort se referme lorsqu'il touche un sol ferme ou lorsqu'on lui donne un coup sec sur la poignée.
Spécification
Type de produit Échantillonneur de échantillonsr
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 8,5 oz.
Capacité (métrique) 250 ml
Jetable Réutilisable
Graduée Non