Learn More
Applied Biosystems™ Kit de multiplexage SNaPshot™
Code produit 15879756 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000 réactions
100 réactions
100 réactions, avec protocole
5000 réactions
Conditionnement:
1 pièce
100 réactions
1000 réactions
5000 réactions
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
15879756 100 réactions, avec protocole 1 pièce
15909182 100 réactions 100 réactions
15809766 100 réactions 1 pièce
15999172 100 réactions, avec protocole 100 réactions
16355282 1000 réactions 1000 réactions
15819766 1000 réactions 1 pièce
16365282 5000 réactions 5000 réactions
15829766 5000 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15879756 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4323151
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Reaction Mix prêt multiplex SNaPshot™ (pour 100 réactions), mélange d’amorces de contrôle multiplex SNaPshot™ (30 μl), modèle de contrôle multiplex SNaPshot™ (60 μl), protocole
Le kit multiplex SNaPshot™ fait partie du système multiplex SNaPshot™. La méthode basée sur l’extension de l’amorce du système multiplex SNaPshot™ permet de multiplexer jusqu’à 10 polymorphismes à simple nucléotide (SNP).
  • Effectuez l’extension multiplexée d’une base simple de 10 SNP maximum.
  • Interrogez plusieurs SNP, quelle que soit la position des chromosomes
  • Séparez les locis SNP qui diffèrent d’une seule paire de bases.
  • Effectuez une solide interrogation de SNP multiples avec seulement une petite quantité de modèle amplifié
  • Réduisez les dépenses grâce à ce système à prix abordable
  • Réduisez la complexité de vos expériences grâce à cette technique d’extension des bases simples, éprouvée et facile à comprendre
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu :
• Reaction Mix prêt multiplex SNaPshot™ (pour 100 réactions)
• Mélange d’amorces de contrôle multiplex SNaPshot™ (30 μl)
• Modèle de contrôle multiplex SNaPshot™ (60 μl)
• Protocole
Conserver entre -15°C et -25°C dans un congélateur à température constante.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Kit
Vitesse de réaction 9 h
Technique Génotypage SNP (basé sur l’analyse de fragments), extension d’amorce
À utiliser avec (équipement) 310 Genetic Analyzer, 3100-Avant Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer
Gamme de produits SNaPshot
Type de produit Kit multiplex
Quantité 100 reactions
Durée de fonctionnement 9 heures
Espèces Toutes espèces
Cible SNP (connus)
À utiliser avec (application) Génotypage
Nbre de réactions 100 réactions, avec protocole
Type d’échantillon ADN