Learn More
Tork Kit de démarrage distributeur de savon et de gel hydroalcoolique S4
Tous les produits Tork ProduitsDescription
- Répondez à de multiples besoins d'hygiène avec un seul système : une large gamme de recharges de savons et de désinfectants en mousse, liquide ou gel pour répondre aux besoins de votre entreprise et de vos utilisateurs.
- Distribution fiable – testée pour résister à plus d’un million de pressions (test de durabilité).
- Administrez la dose adéquate – des options de dosage variables pour optimiser la consommation, l’hygiène et l’expérience utilisateur.
- Recharge de savon composée à 99 % d'ingrédients d'origine naturelle (conformément aux spécifications et à la norme ISO 16128, eau comprise).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur de savon |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Savon pour les mains |
| Matériau | Plastique |
| Mounting | Fixation murale |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Couvercle à charnière |
| Comprend | Una botella de Tork Jabón de espuma transparente |