Learn More
Erlab Douille 10/16A CH
Code produit 31794116 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Hotte de laboratoire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31794116 Hotte de laboratoire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31794116 Fournisseur Erlab Code fournisseur I2119000041
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
La prise intégrée complète la conception du cabinet de filtration en fournissant une prise d’alimentation accessible, adaptée aux besoins des laboratoires.
  • Équipements de service pour enceintes de laboratoire : Ces équipements permettent d’intégrer directement à Erlab l’intérieur des enceintes des connexions d’eau, de gaz, d’air comprimé et électriques ou de données, afin que les opérateurs disposent de tous les services nécessaires au point d’utilisation, sans compromettre le confinement.
  • Intégration sécurisée à l’intérieur du volume de travail :
    • Composants conçus pour l’installation dans Erlab des panneaux d’enceinte
    • Assemblage étanche, scellé, qui préserve la contenir du volume de travail
    • Matériaux résistants à la corrosion adaptés aux environnements de laboratoire
    • Positionnement étudié pour garder la surface de travail claire et ergonomique
    • Accessoires électriques conformes aux exigences de sécurité applicables
  • Solutions pratiques et prêtes à installer : Fournies en kit complet avec les composants de scellement et de fixation requis, ces raccords peuvent être installés sur de nouveaux équipements ou adaptés à un boîtier existant selon Erlab les instructions.
  • Principaux avantages :
    • Les utilités sont disponibles directement au point d’utilisation.
    • Installation étanche qui préserve le confinement de l’enceinte.
    • Matériaux résistants à la corrosion, faciles à nettoyer.
    • Kit prêt à installer conçu pour l’équipement Erlab .
    • Amélioration du confort des opérateurs et de l’efficacité des postes de travail.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Hotte de laboratoire
Type de produit Prise