Learn More
DWK Life Sciences™ Douilles pour lampes à alcool en verre sodocalcique
Code produit 11756978 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11756978 Aluminium 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11756978 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 294030008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    78.50€ / 50 pièces
    Économisez 25.50€
    24% de réduction
En stock
La lampe à alcool permet de remplacer un bec Bunsen alimenté au gaz et convient également au chauffage des verres de cuisson et des matériaux qu’ils contiennent.
Pour que les substances réagissent l’une avec l’autre, un faible apport de chaleur est souvent nécessaire. La lampe à alcool est utilisée de manière classique et dans les zones où l’extraction directe de gaz n’est pas possible. Permet de remplacer un bec Bunsen.
  • Sans tubulure de remplissage
  • Le bouchon rodé garantit un joint étanche et une suffocation rapide de la flamme
Spécification
Matériau Aluminium
Description Accessoires pour brûleurs : bobèches pour brûleurs à alcool (en aluminium)
À utiliser avec (application) Chauffage ; à utiliser avec un spritus
Nb par paquet 50 / boîte