Learn More
Brannan™ Densimètres à densité relative série M50
Code produit 32178837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de densité relative:
1,00 à 1,05 g/ml
1,05 à 1,10 g/ml
1,10 à 1,15 g/ml
1,15 à 1,20 g/ml
1,20 à 1,25 g/ml
1,25 à 1,30 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de densité relative Conditionnement
32178837 1,15 à 1,20 g/ml 5 pièces
12831468 1,10 à 1,15 g/ml 1 pièce
32178831 1,10 à 1,15 g/ml 5 pièces
12851468 1,20 à 1,25 g/ml 1 pièce
12841468 1,15 à 1,20 g/ml 1 pièce
12811468 1,00 à 1,05 g/ml 1 pièce
12821468 1,05 à 1,10 g/ml -
12861468 1,25 à 1,30 g/ml 1 pièce
32178835 1,25 à 1,30 g/ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 32178837 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 10/927/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.50€
    80.20€ / 5 pièces
    Économisez 55.30€
    40% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Densimètres à densité relative à charge de grenaille pour une variété de plages de tension superficielle.
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série M50 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthé
  • Avec un tube protecteur en plastique
  • Longueur de 270 mm
  • Précision de densité relative à 0,001
  • Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre de gravité spécifique
Précision 0,001 g/ml
Incréments 0,001 g/ml
Certifications/Conformité ISO 650, 916
Longueur (métrique) 270 mm
À utiliser avec (application) Densité relative d’un liquide donné avec celle de l’eau
Plage de densité relative 1,15 à 1,20 g/ml