Learn More
Jaytec Glass™ Tubes pour point de fusion en verre sodocalcique
Code produit 30308646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
Diamètre (métrique):
1,30 à 1,40 mm
Conditionnement:
5000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
30308646 100 mm 1,30 à 1,40 mm 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30308646 Fournisseur Jaytec Glass™ Code fournisseur CAPMPO100
Expédition estimée: 11-01-2027
Chauffer les échantillons dans des tubes à point de fusion en verre sodocalcique pour déterminer leur point de fusion. Ces tubes sont fabriqués en verre sodocalcique standard.
  • Conçu pour être compatible avec tous les principaux appareils de mesure du point de fusion
  • Disponible en longueurs de 75 mm ou 100 mm
Spécification
Type de produit Instrument pour point de fusion
Diamètre (métrique) 1,30 à 1,40 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre sodocalcique
Modèle Ouvrez les deux extrémités
Quantité d’emballage 1000 Pk.