Learn More
Brannan™ Densimètres à densité relative à usage général série 50
Code produit 32178836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,7 à 0,75 g/ml
0,750 à 0,800 g/ml
0,800 à 0,850 g/ml
0,850 à 0,900 g/ml
0,9 à 0,95 g/ml
0,950 à 1,000 g/ml
1,000 à 1,050 g/ml
1,050 à 1,100 g/ml
1,10 à 1,15 g/ml
1,150 à 1,200 g/ml
1,20 à 1,25 g/ml
1,250 à 1,300 g/ml
1,300 à 1,350 g/ml
1,35 à 1,40 g/ml
1,40 à 1,45 g/ml
1,45 à 1,50 g/ml
1,500 à 1,550 g/ml
1,550 à 1,600 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de densité relative Conditionnement
32178836 0,750 à 0,800 g/ml 5 pièces
12881458 1,550 à 1,600 g/ml 1 pièce
12821448 0,750 à 0,800 g/ml 1 pièce
12831448 0,800 à 0,850 g/ml 1 pièce
12841448 0,850 à 0,900 g/ml 1 pièce
12861448 0,950 à 1,000 g/ml 1 pièce
32178829 0,950 à 1,000 g/ml 5 pièces
12881448 1,050 à 1,100 g/ml 1 pièce
12801458 1,150 à 1,200 g/ml 1 pièce
12871448 1,000 à 1,050 g/ml 1 pièce
12821458 1,250 à 1,300 g/ml 1 pièce
12831458 1,300 à 1,350 g/ml 1 pièce
12871458 1,500 à 1,550 g/ml 1 pièce
12841458 1,35 à 1,40 g/ml -
12861458 1,45 à 1,50 g/ml 1 pièce
12811448 0,7 à 0,75 g/ml 1 pièce
12851448 0,9 à 0,95 g/ml -
12891448 1,10 à 1,15 g/ml 1 pièce
12811458 1,20 à 1,25 g/ml 1 pièce
12851458 1,40 à 1,45 g/ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 32178836 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 10/902/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.92€
    60.33€ / 5 pièces
    Économisez 41.59€
    40% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Densimètres à densité relative à charge de grenaille pour une variété de plages de tension superficielle.
  • Charge de grenaille
  • Longueur de 190 mm
  • Subdivisions d’échelle 0,002
  • Précision de densité relative à ±0,002
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre de gravité spécifique
Précision 0,002 g/ml
Incréments 0,002 g/ml
Certifications/Conformité ISO 650, 916
Longueur (métrique) 190 mm
À utiliser avec (application) Densité relative d’un liquide donné avec celle de l’eau
Plage de densité relative 0,750 à 0,800 g/ml