Learn More
Brannan™ Hydromètre de gravité spécifique en verre sodocalcique
Code produit 12871438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12871438 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12871438 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 10/944/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.25€
    13.07€ / 1 pièces
    Économisez 1.18€
    8% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Construit en verre sodocalcique, ballast de grenaille d’acier, résine de cire synthétique. Le densimètre à densité relative en verre sodocalcique Brannan™ compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C.
Construit en verre sodocalcique, ballast de grenaille d’acier, résine de cire synthétique. Le densimètre à densité relative en verre sodocalcique Brannan™ compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C.
L’échelle à densité relative 60/60 °F compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau, à 60 °F (15,6 °C).
  • Construit en verre sodocalcique, ballast de grenaille d’acier, résine de cire synthétique
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre de gravité spécifique
Précision ± 0,002 g/ml
Incréments 0,002 g/ml
Certifications/Conformité ISO 650 et dans l’article 1960 (désormais remplacé) de la norme britannique 718
Longueur (métrique) 250 mm
À utiliser avec (application) Pour une tension superficielle de 0,700 à 0,800 g/ml
Plage de densité relative 1,00 à 1,10 g/ml
Temperature of Standardization 15,6°C