Learn More
Gravis Flacon en verre sodocalcique avec couvercle à dévisser
Code produit 10792817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
750 ml
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10792817 750 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10792817 Fournisseur Gravis Code fournisseur H02768612+R27182S12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.35€
    34.46€ / 12 pièces
    Économisez 41.89€
    54% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Capacité (métrique) 750 ml
Comprend Couvercle à dévisser
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 12Pack
Type de produit Cuve