Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en verre sodocalcique Durham
Code produit 11912218 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
35 mm
50 mm
Diamètre (métrique):
6.5 mm
7.5 mm
8 mm
Conditionnement:
300 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
11912218 30 mm 6.5 mm 300 pièces
11922218 35 mm 8 mm 300 pièces
11932218 50 mm 7.5 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11912218
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Détecte la production de gaz par les microorganismes. Les tubes à essai en verre sodocalcique Durham Fisherbrand™ permettent de visualiser les bulles d’air piégées.
  • Utilisé en microbiologie
  • Remplissez le Durham avec la solution et insérez-le à l’envers dans un deuxième tube
  • Le tube sans rebord facilite l’exécution
  • Épaisseur de paroi : 0,65mm
Spécification
Longueur (métrique) 30 mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 300 paquet
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) 6.5 mm