Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en verre sodocalcique Durham
Code produit 11932218 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
35 mm
50 mm
Diamètre (métrique):
6.5 mm
7.5 mm
8 mm
Conditionnement:
300 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
11932218 50 mm 7.5 mm -
11912218 30 mm 6.5 mm 300 pièces
11922218 35 mm 8 mm 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11932218
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Détecte la production de gaz par les microorganismes. Les tubes à essai en verre sodocalcique Durham Fisherbrand™ permettent de visualiser les bulles d’air piégées.
  • Utilisé en microbiologie
  • Remplissez le Durham avec la solution et insérez-le à l’envers dans un deuxième tube
  • Le tube sans rebord facilite l’exécution
  • Épaisseur de paroi : 0,65mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 50 mm
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec utilisé en microbiologie pour détecter la production de gaz par des microorganismes
Quantité 1000 paquet
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) 7.5 mm
Type de produit Tube Durham