Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai sans rebord, avec paroi moyenne, en verre sodocalcique
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Caractéristiques : parois moyennes sans rebord
- À utiliser pour : performances bactériologiques
- Conformité : ISO 4142
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 4142 |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 50 paquet |
| Avec rebord | Non |
| Diamètre (métrique) | 24 mm |