Learn More
Hirschmann™ Tube à essai en verre sodocalcique à fond rond
Code produit 10728621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
16 mm
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Conditionnement:
100 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) unitSize
10728621 16 mm 160 mm 100 pièces
10508211 12 mm 100 mm 100 pièces
10099730 16 mm 125 mm 100 pièces
10438752 16 mm 150 mm 100 pièces
10468942 16 mm 100 mm 100 pièces
10528771 12 mm 75 mm 100 pièces
13280500 16 mm 180 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10728621 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9270116
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes à essai sans échelle en verre sodocalcique.
  • Bord lisse
  • Fond rond
  • Verre sodocalcique
Spécification
Longueur (métrique) 160 mm
Matériau Verre sodocalcique
Conditionnement 1Pack
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de produit Tube à essai