Description
- Verre sodocalcique -(ambré)
- Bouchon à vis en PP, bague anti-goutte en PE-LD
- Flacons ronds à col étroit en verre
- Base carrée pour gain de place
- Disponible avec ou sans revêtement en éthylène-acrylate
- Le revêtement enveloppe le flacon en verre comme une peau protectrice
- En cas de rupture de la bouteille, les risques d’éclaboussures sont considérablement réduits
- La température de fonctionnement maximale à laquelle les flacons enduits peuvent être exposés est de 80°C
- Pour préserver le revêtement, ne pas nettoyer à plus de 60ºC
- Avec bouchon à vis en PP GL 32 ou 45
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Revêtement | Néant |
| Couleur | Ambré |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
| Filetage (métrique) | GL 32 |
| Hauteur (métrique) | 125 mm |