Learn More
Chaux sodée, indicatrice, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419920 500 g 500g
11429920 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419920 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044697.36
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96.074 g/mol
Soda lime's ability is to absorb carbon dioxide, makes it valuable in medical and surgical procedures. It is also used as a powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil carbon dioxide efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved carbon dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8006-28-8
Formule moléculaire CaHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 96.074
Numéro MDL MFCD00134094
Clé InChI HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 66545795
Nom IUPAC sodium ; oxocalcium ; hydroxyde
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Soda lime
Note relative au nom Indicating
Forme physique Maille 4/8
Matériau Soda Lime
Quantité 500 g
Dimensions de la maille 4 to 8 Mesh
Numéro UN UN1907
Merck Index 14,8569
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Sensibilité Air Sensitive
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Soda lime, indicating, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydroxide, Sodium hydroxide