Learn More
Chaux sodée, pure, en granulés, avec indicateur blanc à violet, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Soda lime |
| Couleur | Beige-Gray |
| Forme physique | Granulaire |
| Matériau | Soda Lime |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | CaO/NaOH |
| Perte à la dessiccation | 19.0% max. (10 g, 200°C, 2 Hrs) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Qualité | Pures |
Sécurité et traitement
- Soda lime, granular
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.