Learn More
Marienfeld Superior™ Verres de montre en verre sodocalcique
Code produit 15261559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15261559 200 mm 10 pièces
15241559 120 mm 10 pièces
15271559 250 mm 10 pièces
15251559 150 mm 10 pièces
15221559 90 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15261559 Fournisseur Marienfeld Superior™ Code fournisseur 1720010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.04€
    44.69€ / 10 pièces
    Économisez 5.35€
    10% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Utiliser Marienfeld Superior™ Verres de montre en verre sodocalcique pour de multiples tâches de laboratoire. Elles peuvent servir à couvrir des béchers chauffés ou à être utilisées comme coupelles de pesée pour des expériences. Elles sont fabriquées en verre sodocalcique transparent.
  • Verre sodocalcique de classe hydrolytique 3
  • Diversité des diamètres
  • Bords polis au feu
  • Sans cadmium ni plomb
Spécification
Description L'unité d'emballage est de 10 pièces.
Matériau Verre sodocalcique
Forme Rond
Type Verre de montre
À utiliser avec (application) Utilisée comme couvercle pour bécher
À utiliser avec (équipement) Utilisés comme plateaux de pesée
Finition intérieure Poli
Diamètre (métrique) 200 mm