Learn More
Sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate |
| CAS | 13408-09-8 |
| Formule moléculaire | C3H17Na2O11P |
| Numéro MDL | MFCD00149083 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | O=P([O-])([O-])OC(CO)CO.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[Na+].[Na+] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 306.11 |
| Pourcentage de pureté | 95% |