Learn More
1-butanesulfonate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450513 25 g 25g
11440513 5 g 5g
11460513 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450513 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12654.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2386-54-1 | C4H9NaO3S | 160.16 g/mol
Sodium 1-butanesulfonate was used in the synthesis of high silicon content SAPO4-5. It was also used as a mobile phase to separate eight selenium compounds (selenite, selenate, selenocystine, selenourea, selenomethionine, selenoethionine, selenocystamine and trimethylselenonium ion). Ion-associating reagent for HPLC1 and reversed-phase chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-butanesulfonate de sodium a été utilisé dans la synthèse de la haute teneur en silicium SAPO4-5. Il a également été utilisé comme phase mobile pour séparer huit composés du sélénium (sélénite, sélénate, sélénocystine, sélénourée, sélénométhionine, sélénoéthionine, sélénocySTAM et triméthylsélénonium). Réactif d’association d’ions pour HPLC1 et chromatographie en phase inverse.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1-10 %).
Remarques
Sensible à la lumière. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Évitez la chaleur et la lumière excessives. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2386-54-1
Formule moléculaire C4H9NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 160.16
Numéro MDL MFCD00007540
Clé InChI XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot
CID PubChem 4096517
Nom IUPAC sodium ; butane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-butanesulfonate
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 3716662
Informations sur la solubilité Soluble in water (1-10%).
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium 1-butanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-butanesulfonate