Learn More
1-décanesulfonate de sodium, 99 % (pd. sec), eau < 1,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467586
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467586 5 g 5g
11477586 25 g 25g
11487586 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14638.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13419-61-9 | C10H21NaO3S | 244.325 g/mol
Ion-associating reagent for HPLC, useful for analysis of peptides and proteins.Sodium 1-decanesulfonate is used as a base in coupling reactions such as Suzuki coupling. It is used as an ion-associating reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is used to study the mechanism of guanidine compounds on a porous graphite carbon and electro reduction of Zn2+ ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif d’association d’ions pour la HPLC, utile pour l’analyse des peptides et des protéines. Le 1-décanesulfonate de sodium est utilisé comme base dans les réactions de couplage telles que le couplage de Suzuki. Il est utilisé comme réactif d’association d’ions pour la HPLC et impliqué dans l’analyse des peptides et des protéines. Il est utilisé pour étudier le mécanisme des composés de guanidine sur un carbone graphite poreux et l’électro réduction des ions Zn2+.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13419-61-9
Formule moléculaire C10H21NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 244.325
Numéro MDL MFCD00007526
Clé InChI AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
CID PubChem 2724181
Nom IUPAC sodium ; décane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-decanesulfonate
Point de fusion >300°C
Plage de pourcentage du dosage 99% (dry wt.), water <1.5%
Notes de pourcentage du dosage (Poids sec), eau < 1,5 %
Quantité 5 g
Beilstein 3918920
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 244.33
Pourcentage de pureté 99%