Learn More
1-décanesulfonate de sodium, TRC
Code produit 30427035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427035 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427035 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6219405G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-decanesulfonate
CAS 13419-61-9
Formule moléculaire C10 H21 O3 S . Na
Quantité 5 g
Synonyme Sodium 1-decanesulfonate, 1-Decanesulfonic acid','sodium salt (1:1), 1-Decanesulfonic acid','sodium salt (6CI,7CI,8CI,9CI), Sodium capryl sulfonate, Sodium decanesulfonate, Sodium decylsulfonate, Sodium n-decylsulfonate
Formule InChI InChI=1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium;décane-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 244.327
Poids de la formule 244.111