Learn More
1-heptanesulfonate de sodium, 99 % (poids sec), eau < 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444303 5 g 5g
11454303 25 g -
11464303 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444303 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10917.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.10€
    45.65€ / 5g
    Économisez 4.45€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22767-50-6 | C7H15NaO3S | 202.244 g/mol
HPLC reagent used for ion-association in analyses of peptides and proteinsSodium 1-heptanesulfonate is used as a ion-associating reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is utilized in the analysis of pharmaceutical products, organic and inorganic small molecule compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif de HPLC utilisé pour l’association d’ions dans les analyses de peptides et de protéines Le 1-heptanesulfonate de sodium est utilisé comme réactif pour l’association d’ions de la HPLC et impliqué dans l’analyse de peptides et de protéines. Il est utilisé dans l’analyse des produits pharmaceutiques, de petits composés moléculaires organiques et inorganiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22767-50-6
Formule moléculaire C7H15NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 202.244
Numéro MDL MFCD00007543
Clé InChI REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
CID PubChem 23672332
Nom IUPAC sodium ; heptane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-heptanesulfonate
Note relative au nom Water <2%
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 5 g
Beilstein 3731762
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 202.24
Pourcentage de pureté 99%