Learn More
1-héxanesulfonate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450833 25 g 25g
11440833 5 g 5g
11460833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450833 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13278.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    165.65€ / 25g
    Économisez 24.35€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188.22 g/mol
Sodium 1-hexanesulfonate is used as a base in the organic coupling reactions such as Suzuki coupling reactions. It is used as an ion pairing reagent for HPLC and involved in the analysis of peptides and proteins. It is also used in high performance capillary electrophoresis analysis of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’1-hexanesulfonate de sodium est utilisé comme base dans les réactions de couplage organique telles que les réactions de couplage de Suzuki. Il est utilisé comme réactif d’appariement d’ions pour HPLC et impliqué dans l’analyse des peptides et des protéines. Il est également utilisé dans l’analyse par électrophorèse capillaire haute performance des peptides.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2832-45-3
Formule moléculaire C6H13NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Numéro MDL MFCD00007542
Clé InChI QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
CID PubChem 23677630
Nom IUPAC sodium ; hexane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-hexanesulfonate
Point de fusion >300°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 25 g
Beilstein 3727014
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium 1-hexanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.